Merck
AMBH9614FBE6
Ambeed, Inc.
5-Methylpyrazine-2-carboxamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
137.14
Número MDL:
Iupac Name
5-methyl-2-pyrazinecarboxamide
Inchi Code
1S/C6H7N3O/c1-4-2-9-5(3-8-4)6(7)10/h2-3H,1H3,(H2,7,10)
Clave InChI
OYBQCUZBVHFPBU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5521-57-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)