Merck
AMBH9614FB54
Ambeed, Inc.
1-(2-Fluoro-5-methylphenyl)ethanone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
152.17
Número MDL:
Iupac Name
1-(2-fluoro-5-methylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H9FO/c1-6-3-4-9(10)8(5-6)7(2)11/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
DNDPUIGGUBKRQB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/446-07-1.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)