Merck
AMBH9614FAAB
Ambeed, Inc.
Methyl 2-methylpropanimidic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
137.61
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2-methylpropanimidoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO.ClH/c1-4(2)5(6)7-3;/h6H2,1-3H3;1H
Clave InChI
VWAARVICDIYDRK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39739-60-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)