Merck
AMBH9614FA87
Ambeed, Inc.
1-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)cyclobutanecarboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
337.38
Número MDL:
Iupac Name
1-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}cyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C20H19NO4/c22-18(23)20(10-5-11-20)21-19(24)25-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17H,5,10-12H2,(H,21,24)(H,22,23)
Clave InChI
QGLSMDZVGLRTKH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885951-77-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)