AMBH9614F8FE
Ambeed, Inc.
8-Bromo-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine
About This Item
Iupac Name
8-bromo-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4BrIN2/c8-5-2-1-3-11-6(9)4-10-7(5)11/h1-4H
Clave InChI
FPBVVGOLLSNULG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1232038-69-5.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)