Merck
AMBH9614F76D
Ambeed, Inc.
3-(Methylsulfonyl)piperidine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
199.7
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(methylsulfonyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO2S.ClH/c1-10(8,9)6-3-2-4-7-5-6;/h6-7H,2-5H2,1H3;1H
Clave InChI
MRLKRLRBGARQIK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1378304-65-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)