Merck
AMBH9614F74F
Ambeed, Inc.
2-Bromo-N-methylacetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
151.99
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-bromo-N-methylacetamide
Inchi Code
1S/C3H6BrNO/c1-5-3(6)2-4/h2H2,1H3,(H,5,6)
Clave InChI
LBVZINOLAFTARU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Low-melting Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/34680-81-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)