Merck
AMBH9614F742
Ambeed, Inc.
Methyl 4-(4-methoxybenzoyl)benzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
270.28
Número MDL:
Iupac Name
methyl 4-(4-methoxybenzoyl)benzoate
Inchi Code
1S/C16H14O4/c1-19-14-9-7-12(8-10-14)15(17)11-3-5-13(6-4-11)16(18)20-2/h3-10H,1-2H3
Clave InChI
XISRQQMWSGOFJV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/71616-84-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)