Merck
AMBH9614F3F7
Ambeed, Inc.
1-(2,4-Dichlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
231.08
Número MDL:
Iupac Name
1-(2,4-dichlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H8Cl2O2/c11-6-1-2-7(8(12)5-6)10(3-4-10)9(13)14/h1-2,5H,3-4H2,(H,13,14)
Clave InChI
MIBWNJWOBDYPRS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/84604-70-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)