AMBH9614F3BF
Ambeed, Inc.
2-(5-Oxo-6-oxa-4-azaspiro[2.4]heptan-4-yl)acetic acid
About This Item
Iupac Name
2-(5-oxo-6-oxa-4-azaspiro[2.4]heptan-4-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H9NO4/c9-5(10)3-8-6(11)12-4-7(8)1-2-7/h1-4H2,(H,9,10)
Clave InChI
LHTIQPRLZDOMBL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)