Merck
AMBH9614F350
Ambeed, Inc.
2-Methylquinolin-7-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
159.19
Número MDL:
Iupac Name
2-methyl-7-quinolinol
Inchi Code
1S/C10H9NO/c1-7-2-3-8-4-5-9(12)6-10(8)11-7/h2-6,12H,1H3
Clave InChI
MUDWVGFCPWBBEP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/165112-03-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)