Merck
AMBH95E1324C
Ambeed, Inc.
Diethyl 5-hydroxyisophthalate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
238.24
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
diethyl 5-hydroxyisophthalate
Inchi Code
1S/C12H14O5/c1-3-16-11(14)8-5-9(7-10(13)6-8)12(15)17-4-2/h5-7,13H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
PUZBTHGPBGQFLW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39630-68-7.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)