Merck
AMBH95E131EA
Ambeed, Inc.
1-Cyclopropyl-1-(3-pyridyl)methylamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
148.21
Número MDL:
Iupac Name
cyclopropyl(3-pyridinyl)methylamine
Inchi Code
1S/C9H12N2/c10-9(7-3-4-7)8-2-1-5-11-6-8/h1-2,5-7,9H,3-4,10H2
Clave InChI
FSWNPAICGSWQJU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/535925-69-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)