Merck
AMBH95E08921
Ambeed, Inc.
5-Chloro-2-methylnicotinaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
155.58
Número MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-methylnicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C7H6ClNO/c1-5-6(4-10)2-7(8)3-9-5/h2-4H,1H3
Clave InChI
ICFQRWWRWCBOTL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1060814-56-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)