Merck
AMBH95E088B8
Ambeed, Inc.
5-Fluoro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
181.12
MDL number:
Iupac Name
5-fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
Inchi Code
1S/C8H4FNO3/c9-4-2-1-3-5-6(4)7(11)13-8(12)10-5/h1-3H,(H,10,12)
InChI key
VAAIGNBVENPUEI-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/78755-94-9.html
Synonym
6-Fluoroisatoicanhydride
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/78755-94-9.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)