Merck
AMBH95E08443
Ambeed, Inc.
1-Benzylpiperidine-3,5-dione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
203.24
Número MDL:
Iupac Name
1-benzyl-3,5-piperidinedione
Inchi Code
1S/C12H13NO2/c14-11-6-12(15)9-13(8-11)7-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2
Clave InChI
SSQGMHBWFUQTCU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/50866-56-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)