AMBH95E08396
Ambeed, Inc.
4-(((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)methyl)phenol
About This Item
Iupac Name
4-(((tert-butyldimethylsilyl)oxy)methyl)phenol
Inchi Code
1S/C13H22O2Si/c1-13(2,3)16(4,5)15-10-11-6-8-12(14)9-7-11/h6-9,14H,10H2,1-5H3
Clave InChI
OXNXETVAZHYQFN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)