Merck
AMBH95E082E2
Ambeed, Inc.
Bromo-PEG2-bromide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
275.97
Número MDL:
Iupac Name
1,2-bis(2-bromoethoxy)ethane
Inchi Code
1S/C6H12Br2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-6H2
Clave InChI
UOWNEWCMPHICQH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/31255-10-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)