Merck
AMBH95E08275
Ambeed, Inc.
2-Bromo-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
231.48
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4BrClN2/c8-6-7(9)11-4-2-1-3-5(11)10-6/h1-4H
Clave InChI
SRNJQIHHMIDFQP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1159511-19-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)