Merck
AMBH95E0817F
Ambeed, Inc.
2,4-Dioxo-2,4-dihydro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-6-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
207.14
Número MDL:
Iupac Name
2,4-dioxo-1,4-dihydro-2H-3,1-benzoxazine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5NO5/c11-7(12)4-1-2-6-5(3-4)8(13)15-9(14)10-6/h1-3H,(H,10,14)(H,11,12)
Clave InChI
RTAAAHDNZMQESJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/77423-13-3.html
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)