Merck
AMBH95E07C54
Ambeed, Inc.
3-Amino-5-bromobenzene-1-sulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
251.1
Número MDL:
Iupac Name
3-amino-5-bromobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H7BrN2O2S/c7-4-1-5(8)3-6(2-4)12(9,10)11/h1-3H,8H2,(H2,9,10,11)
Clave InChI
OMHCJSZERNZPJB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1261817-84-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)