Merck
AMBH93E4C9BA
Ambeed, Inc.
5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrimidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
123.16
Número MDL:
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H9N3/c1-2-7-6-8-3-5-9(6)4-1/h3,5H,1-2,4H2,(H,7,8)
Clave InChI
VCZBRPRKZKPDQD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/67139-22-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)