Merck
AMBH93E4C9B0
Ambeed, Inc.
(2-Bbromo-4-methylphenyl)hydrazine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
237.53
Número MDL:
Iupac Name
1-(2-bromo-4-methylphenyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9BrN2.ClH/c1-5-2-3-7(10-9)6(8)4-5;/h2-4,10H,9H2,1H3;1H
Clave InChI
DZFPIGYCQCPEQN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/156941-61-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)