Merck
AMBH93E4C98E
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
269.02
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H4BrF3O2/c9-6-1-2-7(5(3-6)4-13)14-8(10,11)12/h1-4H
Clave InChI
IBEWLWBZTHFCPI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/923281-52-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)