Merck
AMBH93E4C838
Ambeed, Inc.
1-Allyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
209.98
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-allyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate
Inchi Code
1S/C7H11N2.BF4/c1-3-4-9-6-5-8(2)7-9;2-1(3,4)5/h3,5-7H,1,4H2,2H3;/q+1;-1
Clave InChI
RGPHDVUJHZMMLN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/851606-63-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)