Merck
AMBH93E4C73D
Ambeed, Inc.
Myristoyl Ethanolamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
271.44
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N-(2-hydroxyethyl)tetradecanamide
Inchi Code
1S/C16H33NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16(19)17-14-15-18/h18H,2-15H2,1H3,(H,17,19)
InChI key
JHIXEZNTXMFXEK-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/142-58-5.html
pictograms
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/142-58-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)