Merck
AMBH93E4C375
Ambeed, Inc.
2-Chloro-4,6-difluorobenzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
176.55
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-4,6-difluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H3ClF2O/c8-6-1-4(9)2-7(10)5(6)3-11/h1-3H
Clave InChI
WEXRLMRQYDCTAT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1261493-54-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)