AMBH93E4C32F
Ambeed, Inc.
Methyl 6-methoxypyrazolo[1,5-b]pyridazine-3-carboxylate
About This Item
Iupac Name
methyl 6-methoxypyrazolo[1,5-b]pyridazine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H9N3O3/c1-14-8-4-3-7-6(9(13)15-2)5-10-12(7)11-8/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
TUDWUDDRDODQGU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)