Merck
AMBH93E4C1A9
Ambeed, Inc.
Benzyl 4-propylpiperazine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
262.35
Iupac Name
benzyl 4-propylpiperazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H22N2O2/c1-2-8-16-9-11-17(12-10-16)15(18)19-13-14-6-4-3-5-7-14/h3-7H,2,8-13H2,1H3
Clave InChI
IMWNRPJBJZSYQP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/856844-93-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)