Merck
AMBH93D53801
Ambeed, Inc.
Methyl 7-fluoro-1H-indazole-4-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
194.17
Número MDL:
Iupac Name
methyl 7-fluoro-1H-indazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7FN2O2/c1-14-9(13)5-2-3-7(10)8-6(5)4-11-12-8/h2-4H,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
PBYSPIOLQQDIAR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1079993-19-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)