Merck
AMBH93D5378E
Ambeed, Inc.
4-[3-(Trifluoromethyl)diazirin-3-yl] benzoic acid N-hydroxysuccinimide ester
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
327.22
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-({4-[3-(trifluoromethyl)-3H-diaziren-3-yl]benzoyl}oxy)-2,5-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C13H8F3N3O4/c14-13(15,16)12(17-18-12)8-3-1-7(2-4-8)11(22)23-19-9(20)5-6-10(19)21/h1-4H,5-6H2
Clave InChI
INRPFQHJCXWTGK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/87736-89-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)