Merck
AMBH93D53661
Ambeed, Inc.
2-Iodo-1,4-dimethoxybenzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
264.06
Número MDL:
Iupac Name
2-iodo-1,4-dimethoxybenzene
Inchi Code
1S/C8H9IO2/c1-10-6-3-4-8(11-2)7(9)5-6/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
WCFRWOHBOPQTBY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/25245-35-6.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)