AMBH93D53541
Ambeed, Inc.
1-(Piperidin-4-yl)azetidin-3-ol hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
192.69
Iupac Name
1-(piperidin-4-yl)azetidin-3-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2O.ClH/c11-8-5-10(6-8)7-1-3-9-4-2-7;/h7-9,11H,1-6H2;1H
Clave InChI
JSCXZOWUBFIUTE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1443624-48-3.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)