Merck
AMBH6FD84650
Ambeed, Inc.
(3-((3-Chlorobenzyl)oxy)phenyl)boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
262.5
Número MDL:
Iupac Name
3-[(3-chlorobenzyl)oxy]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C13H12BClO3/c15-12-5-1-3-10(7-12)9-18-13-6-2-4-11(8-13)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
Clave InChI
ZSNYOIJMFZLJES-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/849062-33-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)