Merck
AMBH6FD84488
Ambeed, Inc.
N,n,n',n'-tetramethyl-1,10-decanediamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
228.42
Número MDL:
Iupac Name
N~1~,N~1~,N~10~,N~10~-tetramethyl-1,10-decanediamine
Inchi Code
1S/C14H32N2/c1-15(2)13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16(3)4/h5-14H2,1-4H3
Clave InChI
IHRMYWSNDPZDBA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1938-62-1.html
Synonym
N1,N1,N10,N10-Tetramethyldecane-1,10-diamine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)