Merck
AMBH6FD8439A
Ambeed, Inc.
4-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]morpholine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
175.23
Número MDL:
Iupac Name
2-[2-(4-morpholinyl)ethoxy]ethanol
Inchi Code
1S/C8H17NO3/c10-4-8-12-7-3-9-1-5-11-6-2-9/h10H,1-8H2
Clave InChI
BLIMWOGCOCPQEU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3603-45-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)