Merck
AMBH6FD841AD
Ambeed, Inc.
Methyl 5-bromo-6-hydroxynicotinate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
232.03
Número MDL:
Iupac Name
methyl 5-bromo-6-hydroxynicotinate
Inchi Code
1S/C7H6BrNO3/c1-12-7(11)4-2-5(8)6(10)9-3-4/h2-3H,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
KKMVACLRBBJYIJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/381247-99-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)