Merck
AMBH6FD7F9ED
Ambeed, Inc.
7-Bromo-8-fluorochroman-4-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
245.05
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
7-bromo-8-fluoro-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C9H6BrFO2/c10-6-2-1-5-7(12)3-4-13-9(5)8(6)11/h1-2H,3-4H2
Clave InChI
KPAFVSLIXPVEOJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1092350-77-0.html
Synonym
7-Bromo-8-fluorochroman-4-one
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)