Merck
AMBH6FD7F844
Ambeed, Inc.
Ethyl 7-chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
238.67
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 7-chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H11ClN2O2/c1-3-16-11(15)10-7(2)13-9-6-8(12)4-5-14(9)10/h4-6H,3H2,1-2H3
Clave InChI
MYPGLDGWMWXYAA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1335053-81-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)