Merck
AMBH6FD7F813
Ambeed, Inc.
4-((1H-Imidazol-1-yl)methyl)benzonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
183.21
Número MDL:
Iupac Name
4-(1H-imidazol-1-ylmethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C11H9N3/c12-7-10-1-3-11(4-2-10)8-14-6-5-13-9-14/h1-6,9H,8H2
Clave InChI
LUSFCTSUDCCYLQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/112809-54-8.html
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)