Merck
AMBH6FD7F7B6
Ambeed, Inc.
Methyl 6-ethoxy-1H-indole-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
219.24
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 6-ethoxy-1H-indole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H13NO3/c1-3-16-9-5-4-8-6-11(12(14)15-2)13-10(8)7-9/h4-7,13H,3H2,1-2H3
Clave InChI
IWNHHFCVZHYLBB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/881040-89-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)