Merck
AMBH6FD7F6CC
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-oxo-2-(p-tolylamino)acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
207.23
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl oxo(4-toluidino)acetate
Inchi Code
1S/C11H13NO3/c1-3-15-11(14)10(13)12-9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,12,13)
Clave InChI
AAMWAWJQPFWTEN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18522-98-0.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)