Merck
AMBH58176B09
Ambeed, Inc.
(2-Fluoropyridin-4-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
162.59
Número MDL:
Iupac Name
(2-fluoro-4-pyridinyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H7FN2.ClH/c7-6-3-5(4-8)1-2-9-6;/h1-3H,4,8H2;1H
Clave InChI
XJHMDYPKWSGBBN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/859164-65-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)