AMBH5817678C
Ambeed, Inc.
3-Methoxy-4-carboxyphenylboronic acid
About This Item
Iupac Name
4-(dihydroxyboryl)-2-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H9BO5/c1-14-7-4-5(9(12)13)2-3-6(7)8(10)11/h2-4,12-13H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
ASOXJGFTNRPKEN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/851335-12-1.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)