Merck
AMBH5806480C
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(2-aminobenzo[d]thiazol-6-yl)acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
222.27
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl (2-amino-1,3-benzothiazol-6-yl)acetate
Inchi Code
1S/C10H10N2O2S/c1-14-9(13)5-6-2-3-7-8(4-6)15-10(11)12-7/h2-4H,5H2,1H3,(H2,11,12)
Clave InChI
JUQTXFOOTWCSRK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/99738-99-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)