Merck
AMBH580647A9
Ambeed, Inc.
2-Methoxy-5-(pyrrolidin-2-yl)pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
178.23
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
2-methoxy-5-(2-pyrrolidinyl)pyridine
Inchi Code
1S/C10H14N2O/c1-13-10-5-4-8(7-12-10)9-3-2-6-11-9/h4-5,7,9,11H,2-3,6H2,1H3
InChI key
UPHRHXBEESDMCP-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/185510-44-5.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/185510-44-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)