Merck
AMBH58064720
Ambeed, Inc.
4-(1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)pyrimidin-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
211.23
Número MDL:
Iupac Name
4-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)-2-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C11H9N5/c12-11-14-5-3-9(16-11)8-6-15-10-7(8)2-1-4-13-10/h1-6H,(H,13,15)(H2,12,14,16)
Clave InChI
HQHSJJZIICGOIX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/341998-55-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/341998-55-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)