Merck
AMBH58064536
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2,3-dichloropyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
226.89
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-2,3-dichloropyridine
Inchi Code
1S/C5H2BrCl2N/c6-3-1-2-9-5(8)4(3)7/h1-2H
Clave InChI
YQIJTLBBAZBULT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1020717-98-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)