Merck
AMBH580643DA
Ambeed, Inc.
3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
154.14
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(3-fluoro-2-hydroxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H7FO2/c1-5(10)6-3-2-4-7(9)8(6)11/h2-4,11H,1H3
Clave InChI
WXTHZWWWCICGAN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/699-92-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)