Merck
AMBH580643C0
Ambeed, Inc.
(3-Methoxy-2-methylphenyl)methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
152.19
Número MDL:
Iupac Name
(3-methoxy-2-methylphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C9H12O2/c1-7-8(6-10)4-3-5-9(7)11-2/h3-5,10H,6H2,1-2H3
Clave InChI
CRKISCPFEDTNCG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/33797-34-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)